Documentos
634255
Sigma-Aldrich
Terbium(III,IV) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.5% trace metals basis
Sinônimo(s):
Terbium peroxide, Tetraterbium heptoxide
About This Item
Fórmula linear:
Tb4O7
Número CAS:
Peso molecular:
747.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.5% trace metals basis
forma
nanopowder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: terbium
tamanho de partícula
<100 nm (BET)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
InChI
1S/7O.4Tb
chave InChI
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.