Documentos
633771
Sigma-Aldrich
5-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
127.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
144-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1oncc1C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
chave InChI
VQBXUKGMJCPBMF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3