Documentos Principais
632198
Sigma-Aldrich
4-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]benzaldehyde
95%
About This Item
Fórmula linear:
(HOCH2CH2)2NC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
209.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
55-62 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3/c13-7-5-12(6-8-14)11-3-1-10(9-15)2-4-11/h1-4,9,13-14H,5-8H2
chave InChI
YSDDPNWGLSGZRC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Janet Sabina Xavier et al.
Bioorganic chemistry, 102, 104081-104081 (2020-07-28)
A new series of thiosemicarbazones were designed and synthesized. Their structures were confirmed by spectral characterization and single crystal XRD studies. Compounds MTSC-2 and ETSC-3 crystallized in the orthorhombic crystal system with space group Pbc21 andPca21respectively. Density functional theory computational