Key Documents
631566
Sigma-Aldrich
3-Pyridineboronic acid 1,3-propanediol ester
97%
Sinônimo(s):
1,3-propanediol cyclic ester, 3-Pyridineboronic acid glycol ester, 3-Pyridyl trimethylene borate, 3-[1,3,2]Dioxaborinan-2-yl-pyridine, Pyridine-3-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10BNO2
Número CAS:
Peso molecular:
162.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
95-99 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1COB(OC1)c2cccnc2
InChI
1S/C8H10BNO2/c1-3-8(7-10-4-1)9-11-5-2-6-12-9/h1,3-4,7H,2,5-6H2
chave InChI
ZUUZNOFTKGDLLN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.