Documentos Principais
630802
Sigma-Aldrich
N-Boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid, Boc-cyclovaline
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CO2CNHC4H6CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
215.25
Beilstein:
7994003
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
129-133 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11-10(7(12)13)5-4-6-10/h4-6H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
chave InChI
ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)