Documentos Principais
630659
Sigma-Aldrich
Allyl phenyl carbonate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
178.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4990 (lit.)
p.e.
67-70 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carbonate
phenoxy
cadeia de caracteres SMILES
C=CCOC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O3/c1-2-8-12-10(11)13-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
chave InChI
ORUWSEKEVGOAQR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Allyl phenyl carbonate can be obtained via by reacting phenyl chloroformate and allyl alcohol in presence of pyridine.[1]
Aplicação
Allyl phenyl carbonate can react with (2-alkynyl)phenylisocyanate, catalyzed P(0)/Cu(I) system to give the corresponding indole.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
"A New Pd0?CuI Bimetallic Catalyst for the Synthesis of Indoles from Isocyanates and Allyl Carbonates"
Kamijo S and Yamamoto Y
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 114(17), 3364-3367 (2002)
?Selective synthesis of carbamate protected polyamines using alkyl phenyl carbonates"
Pittelkow M, et al.
Synthesis, 2002(15), 2195- 2202 (2002)