Documentos Principais
630438
Sigma-Aldrich
Triethoxy[4-(trifluoromethyl)phenyl]silane
97%
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4Si(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
308.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
90-91 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H19F3O3Si/c1-4-17-20(18-5-2,19-6-3)12-9-7-11(8-10-12)13(14,15)16/h7-10H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
PBTDWUVVCOLMFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)