Documentos Principais
630365
Sigma-Aldrich
4-Acetoxyphenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
Selecione um tamanho
50 ML
R$ 4.066,00
R$ 4.066,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 ML
R$ 4.066,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7IO2Zn
Peso molecular:
327.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.066,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
concentração
0.5 M in THF
Impurezas
1-3% inorganic chloride
p.e.
65 °C
densidade
1.014 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc([Zn]I)cc1
InChI
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
OLMYRQFYOWNSBS-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)