Documentos Principais
617245
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-fluorobenzene-d4
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
4-Bromofluorobenzene-d4
About This Item
Fórmula linear:
BrC6D4F
Número CAS:
Peso molecular:
179.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
p.e.
150 °C (lit.)
pf
-16 °C (lit.)
densidade
1.629 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1F
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
AITNMTXHTIIIBB-RHQRLBAQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)