Documentos Principais
616621
Sigma-Aldrich
2-Keto-4-methyl-d3-pentanoic acid sodium salt
98 atom % D
Sinônimo(s):
2-Ketoisocaproic acid-d3 (4-methyl-d3) sodium salt
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 3.776,00
R$ 3.776,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 3.776,00
About This Item
Fórmula linear:
CD3CH(CH3)CH2COCO2Na
Peso molecular:
155.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 3.776,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
disponibilidade
not available in Japan
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
280 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C(C)CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D3;
chave InChI
IXFAZKRLPPMQEO-NIIDSAIPSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)