Documentos Principais
615307
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-3-pentanol-OD
98 atom % D
Sinônimo(s):
3-Ethyl-3-pentan(ol-d)
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3C-OD
Peso molecular:
117.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
densidade
0.831 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(CC)(CC)CC
InChI
1S/C7H16O/c1-4-7(8,5-2)6-3/h8H,4-6H2,1-3H3/i8D
chave InChI
XKIRHOWVQWCYBT-BNEYPBHNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)