Documentos Principais
614319
Sigma-Aldrich
Resorcinol-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
1,3-Dihydroxybenzene-d6
About This Item
Fórmula linear:
C6D4(OD)2
Número CAS:
Peso molecular:
116.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
p.e.
178 °C/16 mmHg (lit.)
pf
109-112 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c(O[2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
chave InChI
GHMLBKRAJCXXBS-UDDMDDBKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)