Documentos Principais
614289
Sigma-Aldrich
Diethyl-1,1,1′,1′-d4-stilbestrol-3,3′,5,5′-d4 (mixture of E- and Z- forms)
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18D8H12O2
Peso molecular:
276.40
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
pf
169-172 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1cc(O)cc([2H])c1\C(=C(\c2c([2H])cc(O)cc2[2H])C([2H])([2H])C)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+/i3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
chave InChI
RGLYKWWBQGJZGM-AYAXEXGHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)