Documentos Principais
613975
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylphenol-3,5,6-d3
98 atom % D
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 2.447,00
R$ 2.447,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 2.447,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8D3H7O
Número CAS:
Peso molecular:
125.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 2.447,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
211-212 °C (lit.)
pf
22-23 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(O)C([2H])=C([2H])C(C)=C1[2H]
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3/i3D,4D,5D
chave InChI
KUFFULVDNCHOFZ-QGZYMEECSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)