Documentos Principais
613762
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene-d6 diepoxide
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4D6O2
Peso molecular:
92.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
97% (CP)
peso molecular
92.01 by atom % calculation
p.e.
56-58 °C/25 mmHg (lit.)
pf
2-4 °C (lit.)
densidade
1.189 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])OC1([2H])C2([2H])OC2([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5-1)4-2-6-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
chave InChI
ZFIVKAOQEXOYFY-UFSLNRCZSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)