Documentos Principais
613584
Sigma-Aldrich
Isopropyl-d7-amine
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2-Aminopropane-d7
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD(NH2)CD3
Número CAS:
Peso molecular:
66.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
p.e.
33-34 °C
densidade
0.775 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D
chave InChI
JJWLVOIRVHMVIS-YYWVXINBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
<= -25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)