Documentos Principais
613088
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
Carboxyls-d4, EDTA-d4
Selecione um tamanho
1 G
R$ 3.087,00
R$ 3.087,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 3.087,00
About This Item
Fórmula linear:
(DO2CCH2)2N(CH2)2N(CH2CO2D)2
Número CAS:
Peso molecular:
296.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 3.087,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
pf
250 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O[2H])CC(=O)O[2H])CC(=O)O[2H]
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/i/hD4
chave InChI
KCXVZYZYPLLWCC-JBISRTOLSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)