Documentos Principais
612022
Supelco
Nicotine solution
NMR reference standard, 2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 21.850,00
R$ 21.850,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 21.850,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N2
Peso molecular:
162.23
Código UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.24
R$ 21.850,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
NMR reference standard
analytical standard
composição
TMS, 0.05%
concentração
2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 8 in.
Formato
single component solution
Descrição geral
NMR reference standard (2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
Quantidade
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)