Documentos Principais
612030
Supelco
Nicotine solution
2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 21.850,00
R$ 21.850,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 21.850,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N2
Peso molecular:
162.23
Código UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.24
R$ 21.850,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
composição
TMS, 0.05%
concentração
2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 8 in.
adequação
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
Categorias relacionadas
Descrição geral
NMR reference standard (2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
Quantidade
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)