Documentos Principais
609374
Sigma-Aldrich
Sodium azide-1-15N
(terminal N), 98 atom % 15N
Sinônimo(s):
Sodium azide-15N1 (terminal N)
About This Item
Fórmula linear:
(Na+)(15N≡NN-)
Peso molecular:
66.00
Número CE:
Código UNSPSC:
12352125
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
95% (CP)
p.e.
300 °C
pf
275 °C
densidade
1.87 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[Na]N=[N+]=[15N-].[Na][15N]=[N+]=[N-]
InChI
1S/2N3.2Na/c2*1-3-2;;/q2*-1;2*+1/i2*1+1;;
chave InChI
CHVYWISGAZDJOG-ZIVIQNEDSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sodium azide-1-15N is isotopically labeled analogue of sodium azide.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Brain
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)