Documentos Principais
609188
Sigma-Aldrich
D-Phenylglycine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(15NH2)CO2H
Peso molecular:
152.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
pf
302 °C (dec.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1/i9+1
chave InChI
ZGUNAGUHMKGQNY-JEUFFZKHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)