Documentos Principais
608491
Sigma-Aldrich
Carbamazepine-(carboxamide-13C,15N)
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC14H1215NNO
Número CAS:
Peso molecular:
238.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Formulário
solid
pf
191-192 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13C](=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)/i15+1,16+1
chave InChI
FFGPTBGBLSHEPO-IIJSWMDNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)