Documentos
608076
Sigma-Aldrich
Glycine-1-13C,2,2-d2
99 atom % 13C, 98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
H2NCD213CO2H
Peso molecular:
78.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
pf
240 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2,2+1
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-RJODLBAVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1