Documentos Principais
604984
Sigma-Aldrich
DL-Glutamic acid-13C5
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
HO213C(13CH2)213CH(NH2)13CO2H
Peso molecular:
152.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
pf
185 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
N[13CH]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
chave InChI
WHUUTDBJXJRKMK-CVMUNTFWSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)