Documentos
607975
Sigma-Aldrich
Selenourea-13C,15N1
98 atom % 14N, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
H2N13CSe15NH2
Peso molecular:
125.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 14N
pf
213-215 °C (dec.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
N[13C]([15NH2])=[Se]
InChI
1S/CH4N2Se/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1
chave InChI
IYKVLICPFCEZOF-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.