Documentos Principais
606596
Sigma-Aldrich
Styrene-α, β-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains 4-t-butylcatechol as stabilizer
Sinônimo(s):
Ethenyl-13C2 benzene
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 11.780,00
R$ 11.780,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 11.780,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H513CH=13CH2
Número CAS:
Peso molecular:
106.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 11.780,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
contém
4-t-butylcatechol as stabilizer
p.e.
145-146 °C (lit.)
densidade
0.926 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH2]=[13CH]c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1+1,2+1
chave InChI
PPBRXRYQALVLMV-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
hearing organs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
26 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)