Documentos Principais
606588
Sigma-Aldrich
Styrene-β-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer
Selecione um tamanho
1 G
R$ 16.896,00
R$ 16.896,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 16.896,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=13CH2
Número CAS:
Peso molecular:
105.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 16.896,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
contém
4-tert-butylcatechol as stabilizer
p.e.
145-146 °C (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH2]=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1+1
chave InChI
PPBRXRYQALVLMV-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
hearing organs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)