605336
Starch-13C from algae
99 atom % 13C, Crude
Sinônimo(s):
Starch-ul-13C from algae
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
algae
Nível de qualidade
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O[13C@H]2[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H](O)O[13C@@H]2[13CH2]O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3