Documentos
604127
Sigma-Aldrich
Terephthaloyl chloride-α,α′-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
1,4-Benzenedi(carbonyl-13C) dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C6H4Cl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
205.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pf
79-81 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13C](=O)c1ccc(cc1)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H/i7+1,8+1
chave InChI
LXEJRKJRKIFVNY-BFGUONQLSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
180 °C - closed cup