Documentos Principais
604046
Sigma-Aldrich
Butyl acrylate-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains 10-50 ppm methyl ethyl hydroquinone as stabilizer
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CH13CO2(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
129.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
contém
10-50 ppm methyl ethyl hydroquinone as stabilizer
p.e.
145 °C (lit.)
densidade
0.901 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCO[13C](=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3/i7+1
chave InChI
CQEYYJKEWSMYFG-CDYZYAPPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)