Documentos Principais
603988
Sigma-Aldrich
N-Methylformamide-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
H13CONH(CH3)
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
198-199 °C
pf
-4 °C (lit.)
densidade
1.028 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CN[13CH]=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i2+1
chave InChI
ATHHXGZTWNVVOU-VQEHIDDOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
231.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
111 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)