Documentos Principais
603929
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Butyric acid-1,2-13C2 sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH213CH213CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
112.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
pf
250-253 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i3+1,4+1;
chave InChI
MFBOGIVSZKQAPD-ZPGUIXIESA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)