Documentos Principais
603635
Sigma-Aldrich
1,7-Heptanediol-2,4,6-13C3
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Heptamethylene glycol-2,4,6-13C3
About This Item
Fórmula linear:
HOCH213CH2CH213CH2CH213CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
135.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
liquid
p.e.
259 °C (lit.)
pf
17-19 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
OC[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]CO
InChI
1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2/i1+1,4+1,5+1
chave InChI
SXCBDZAEHILGLM-GEWHOUHMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)