About This Item
Fórmula linear:
HO13CH2(13CH2)213CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
94.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
230 °C (lit.)
pf
16 °C (lit.)
densidade
1.061 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
WERYXYBDKMZEQL-JCDJMFQYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?