Documentos Principais
600164
Sigma-Aldrich
Methane-13C
10 atom % 13C
Sinônimo(s):
13C Labeled methane
About This Item
Fórmula linear:
13CH4
Número CAS:
Peso molecular:
17.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
densidade de vapor
0.55 (vs air)
pureza isotópica
10 atom % 13C
peso molecular
16.13 by atom % calculation (10 atom % 13C)
p.e.
−161 °C (lit.)
pf
−183 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
chave InChI
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-306.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-188 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)