Documentos
600059
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl ether-13C5
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
(13CH3)313CO13CH3
Número CAS:
Peso molecular:
93.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
pb
55-56 °C (lit.)
densidade
0.781 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]O[13C]([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
chave InChI
BZLVMXJERCGZMT-CVMUNTFWSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-27.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-33.0 °C - closed cup