Documentos Principais
597864
Sigma-Aldrich
Dichlorophenylsilane
≥98%
Sinônimo(s):
Phenyldichlorosilane
About This Item
Fórmula linear:
Cl2SiHC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
177.10
Beilstein:
2433865
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.525 (lit.)
p.e.
65-66 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6Cl2Si/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9H
chave InChI
VIRVTHOOZABTPR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)