Documentos Principais
597600
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3ClN4
Número CAS:
Peso molecular:
154.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
200 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(Cl)ncc1C#N
InChI
1S/C5H3ClN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
chave InChI
WDHFCSOENXEMRC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Andrej Pevec
Acta chimica Slovenica, 62(2), 297-303 (2015-06-19)
The synthesis and spectroscopic characterization of some pyrimidinium hexafluoridosilicate salts with the formula (RH)2[SiF]6 (where R = 2-aminopyrimidine (1), cytosine (2) and 5-cyanocytosine (3)) is obtained in the reaction of SiO2 with hydrofluoric acid solution and subsequent addition of 2-aminopyrimidine