Documentos Principais
596981
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-amino-1-cyclobutanecarboxylate monohydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5O2CC4H6NH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
179.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCOC(=O)C1(N)CCC1
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-6(9)7(8)4-3-5-7;/h2-5,8H2,1H3;1H
chave InChI
YGAYWFFKRVMVBL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)