Key Documents
596825
Sigma-Aldrich
5-Amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
98%
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Tetrahydro-5-aminoisoquinoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
150-155 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc2CNCCc12
InChI
1S/C9H12N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-3,11H,4-6,10H2
chave InChI
ZSHCQIHYOFRGNI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)