Documentos
596655
Sigma-Aldrich
Deuterium iodide
98 atom % D
Sinônimo(s):
Hydrogen-d iodide
About This Item
Fórmula linear:
DI
Número CAS:
Peso molecular:
128.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
gas
pb
−35.1 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
I[2H]
InChI
1S/HI/h1H/i/hD
chave InChI
XMBWDFGMSWQBCA-DYCDLGHISA-N
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1