Documentos Principais
596310
Sigma-Aldrich
1-(3-Chloropropyl)piperidine monohydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16ClN · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
198.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
219-223 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].ClCCCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H16ClN.ClH/c9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10;/h1-8H2;1H
chave InChI
OBOBUDMMFXRNDO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)