Documentos Principais
135658
Sigma-Aldrich
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 656,00
R$ 656,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 656,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
135.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 656,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
102-104 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCC1CNC(=O)O1
InChI
1S/C4H6ClNO2/c5-1-3-2-6-4(7)8-3/h3H,1-2H2,(H,6,7)
chave InChI
FNOZCEQRXKPZEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone undergoes 4-methoxylation by direct electrochemical oxidation in methanol at graphite electrode to yield (4RS, 5S)-chloromethyl-4-methoxy-2-oxazolidinone[1].
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Electrochemical oxidation of chiral 5-substituted 2-oxazolidinones: A key building block for dichiral ?-amino alcohols.
Danielmeier K, et al.
Tetrahedron, 52(29), 9743-9754 (1996)