Key Documents
595667
Sigma-Aldrich
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid-d7
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
DOC6D4CD=C(CN)CO2D
Número CAS:
Peso molecular:
196.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
250-253 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)\C(C#N)=C(/[2H])c1c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+/i1D,2D,3D,4D,5D/hD2
chave InChI
AFVLVVWMAFSXCK-BMKBMMDNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)