Documentos Principais
595349
Sigma-Aldrich
7-Methoxy-1-indanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
99-102 °C
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc2CCC(=O)c12
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-9-4-2-3-7-5-6-8(11)10(7)9/h2-4H,5-6H2,1H3
chave InChI
CZXBVBATQPHSSL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
7-Methoxy-1-indanone can be synthesized by using chroman-4-one as the starting material.[1]
Aplicação
7-Methoxy-1-indanone can be used to synthesize 10,15-Dihydro-4,9,14-trimethoxy-5H-diindeno[1,2-a;1′,2′-c]fluorene via acid-catalyzed trimerization.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
"Synthesis of new C3h and C3v Truxene derivatives"
Gomez-Lor B, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(11), 2107-2114 (2001)
"Ring-substituted 11-oxo-11H-indeno [1, 2-b] quinoline-6-carboxamides with similar patterns of cytotoxicity to the dual topo I/II inhibitor DACA"
Deady.WL, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 7(12), 2801- 2809 (1999)