Documentos Principais
595136
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6FN
Número CAS:
Peso molecular:
111.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4730 (lit.)
p.e.
158-159 °C (lit.)
densidade
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(F)nc1
InChI
1S/C6H6FN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
AOSOZARHUJMBLZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)