Documentos Principais
594776
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CN
Número CAS:
Peso molecular:
163.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
81-85 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OC)c(c1)C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5H,1-2H3
chave InChI
HWAMEJIMXIXLIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)