Documentos Principais
594660
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CH3)CN
Número CAS:
Peso molecular:
135.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
70-74 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(F)ccc1C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4H,1H3
chave InChI
BJBXUIUJKPOZLV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)