Documentos Principais
593850
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylboronic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12BBrO2
Peso molecular:
242.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
pf
159-164 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(B(O)O)c(C)c1Br
InChI
1S/C9H12BBrO2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10(12)13/h4,12-13H,1-3H3
chave InChI
JFQLVBOLIWMAIN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)