Documentos Principais
593583
Sigma-Aldrich
Copper-zinc alloy
nanopowder, <150 nm particle size (SEM), 56-60% Cu basis, 37-41% Zn basis
Sinônimo(s):
Cu34Zn11
About This Item
Fórmula linear:
Cu34Zn11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
nanopowder
composição
copper, 60 wt. %
Cu, 56-60%
zinc, 40 wt. %
Zn, 37-41%
tamanho de partícula
<150 nm (SEM)
traços de cátion
Mn: 1.5-2.5%
Pb: 0.5-2.5%
Sn: 1.5-2.0%
cadeia de caracteres SMILES
[Cu].[Zn]
InChI
1S/Cu.Zn
chave InChI
TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
forma física
Macro-agglomeration of ultra-fine particles, with size of about 70 nanometers.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Zinc nanopowder, 40-60&#160;nm avg. part. size, &#8805;99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
578002
Zinc
Copper nanowires, diam. × L ~100&#160;nm (±20&#160;nm) × 10~20&#160;&#956;m, ~5&#160;mg/mL (in IPA)
Sigma-Aldrich
807842
Copper
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
807958
Copper